Learn More
Crotonaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10327480 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10012000 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10327480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 4170-30-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4170-30-3
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00007003
Clave InChI MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo crotonaldehyde, 2-butenal, crotylaldehyde, crotonal, 2e-but-2-enal, trans-crotonaldehyde, e-crotonaldehyde, crotonic aldehyde, 1-formylpropene, trans-2-butenal
PubChem CID 447466
ChEBI CHEBI:41607
Nombre IUPAC (E)-but-2-enal
SMILES CC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotonaldehyde
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -74.0°C
Densidad 0.8580g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 103.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=CHCHO
Índice de refracción 1.4355 to 1.4375
Cantidad 1 L
Beilstein , 728
Índice Merck 15, 2587
Gravedad específica 0.858
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,toluene and,kerosene,miscible in all proportions with gasoline,solvent,very soluble in acetone
Viscosidad 0.27 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Crotonaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.