Learn More
Crotonaldehído, +99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345546 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345546 100 mL 100 ML
10786255 800 mL 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11345546 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427181000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4170-30-3
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00007003
Sinónimo crotonaldehyde, 2-butenal, crotylaldehyde, crotonal, 2e-but-2-enal, trans-crotonaldehyde, e-crotonaldehyde, crotonic aldehyde, 1-formylpropene, trans-2-butenal
PubChem CID 447466
ChEBI CHEBI:41607
Spécification
Nombre del producto químico o material Crotonaldehyde
Punto de fusión -74.0°C
Densidad 0.8580g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 103.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H6O
Fórmula lineal CH3CH=CHCHO
Índice de refracción 1.4355 to 1.4375
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 2587
Gravedad específica 0.858
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,toluene and,kerosene,miscible in all proportions with gasoline,solvent,very soluble in acetone
Clave InChI MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
SMILES CC=CC=O
Nombre IUPAC (E)-but-2-enal
Viscosidad 0.27 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Crotonaldehyde
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Mention de danger
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.