Learn More
crotamitón, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30310386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30310386 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC11754000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotamiton
CAS 483-63-6
Nombres de analitos o componentes Crotamiton
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H17 N O
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Crotamiton, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3
SMILES CCN(C(=O)C=CC)c1ccccc1C
Nombre IUPAC N-etil-N-(2-metilfenil)but-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 203.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.131 g/mol