Learn More
MedChemExpress Crosstide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.7% |
| CAS | 171783-05-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1164.23 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (42.95 mM) |