Learn More
Thermo Scientific™ Crossflow Y-Connector
Código de producto. 18051663 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
18051663 122 cm cada uno
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 18051663 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A57936
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
In order to filter sample volumes larger than 3 liters (up to 6 liters), two Pierce Crossflow Filtration Cassettes can be connected using the Y connector accessory, which is supplied with the appropriate tubing sizes and fittings.
In order to filter sample volumes larger than 3 liters (up to 6 liters), two Pierce Crossflow Filtration Cassettes can be connected using the Y connector accessory, which is supplied with the appropriate tubing sizes and fittings. The tubing size required for connecting the cassettes is 16, while the size needed for the pump is 15. A pump head size of 15 is required for parallel running of two cassettes.
• The Y-connector connects the sample feed line to two Pierce Crossflow Cassettes
• Two cassettes are needed to process sample volumes ranging from 3–6 L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material PVC
Longitud global (imperial) 4 ft.
Longitud global (métrico) 122 cm
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca Connects size 15 hose to two size 16 hoses
Tipo de producto Plastic Hose Connection