Learn More
Croscarmelosa Sodio, TRC
Código de producto. 17929854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17929854 25 g 25 g
17918794 5 g 5 g
17918024 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17929854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC81650025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74811-65-7
Sinónimo Croscarmelosa Sodio∣Croscarmelosa Sódica
Specifications
Nombre del producto químico o material Croscarmelosa sódica
Cantidad 25 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente