Learn More
Cropropamida, LoGiCal
Código de producto. 30457398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457398 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457398 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0661.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cropropamide
CAS 633-47-6
Nombres de analitos o componentes Cropropamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H24 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[1-[(Dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-propyl-2-butenamide, N-[1-(dimethylcarbamoyl)propyl]-N-propylcrotonamide, Propylbutamide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24N2O2/c1-6-9-12(16)15(10-7-2)11(8-3)13(17)14(4)5/h6,9,11H,7-8,10H2,1-5H3/b9-6+
Tipo de solución Neat
SMILES CCCN(C(CC)C(=O)N(C)C)C(=O)\C=C\C
Nombre IUPAC 2-[[(E)-but-2-enoil]-propilamino]-N,N-dimetilbutanamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 240.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1838 g/mol