Learn More
Cropropamida 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315973 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315973 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11753500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cropropamide
CAS 633-47-6
Nombres de analitos o componentes Cropropamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H24 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-[1-[(Dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-propyl-2-butenamide, N-[1-(dimethylcarbamoyl)propyl]-N-propylcrotonamide, Propylbutamide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24N2O2/c1-6-9-12(16)15(10-7-2)11(8-3)13(17)14(4)5/h6,9,11H,7-8,10H2,1-5H3/b9-6+
SMILES CCCN(C(CC)C(=O)N(C)C)C(=O)\C=C\C
Nombre IUPAC 2-[[(E)-but-2-enoil]-propilamino]-N,N-dimetilbutanamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 240.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1838 g/mol