Learn More
Sal sódica de cromoglicato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Cromolyn sodium salt is used as a mast cell stabilizer that prevents release of histamine and other pro-inflammatory mediators from mast cells. Cromolyn sodium salt is used as a chemopreventive and an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cromoglicato sódico se utiliza como un estabilizador de mastocitos que evita la liberación de histamina y otros mediadores proinflamatorios de los mastocitos. El cromoglicato sódico se utiliza como agente quimiopreventivo y antiinflamatorio.
Solubilidad
Soluble en agua a 100mg/ml
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Cromolyn sodium salt |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 25 g |
| Índice Merck | 14,2590 |
| Información de solubilidad | Soluble in water to 100mg/ml |
| Nombre IUPAC | disodio 5-{3-[(2-carboxilato-4-oxo-4H-cromen-5-il)oxi]-2-hidroxipropoxi}-4-oxo-4H-cromeno-2-carboxilato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 512.33 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |
Sicurezza e movimentazione
- Cromolyn sodium salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Cromolyn sodium salt
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.