Learn More
Sal sódica de cromoglicato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436739 1 g 1 g
15446739 5 g 5 g
15456739 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15436739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65122.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Estabilizador de mastocitos que impide la liberación de histamina de los mastocitos
Cromolyn sodium salt is used as a mast cell stabilizer that prevents release of histamine and other pro-inflammatory mediators from mast cells. Cromolyn sodium salt is used as a chemopreventive and an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cromoglicato sódico se utiliza como un estabilizador de mastocitos que evita la liberación de histamina y otros mediadores proinflamatorios de los mastocitos. El cromoglicato sódico se utiliza como agente quimiopreventivo y antiinflamatorio.
Solubilidad
Soluble en agua a 100mg/ml
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15826-37-6
Fórmula molecular C23H14Na2O11
Peso molecular (g/mol) 512.33
Número MDL MFCD00057744
Clave InChI VLARUOGDXDTHEH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cromolyn sodium, sodium cromoglycate, disodium cromoglycate, sodium cromoglicate, sodium cromolyn, gastrocrom, nasalcrom, cromoglycate disodium, natrium cromoglicat, lomudal
PubChem CID 27503
ChEBI CHEBI:128458
SMILES [Na+].[Na+].OC(COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C([O-])=O)COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cromolyn sodium salt
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,2590
Información de solubilidad Soluble in water to 100mg/ml
Nombre IUPAC disodio;5-[3-(2-carboxilato-4-oxocromos-5-il)oxi-2-hidroxipropoxy]-4-oxocromeno-2-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo