Learn More
Cromolyn sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16450878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16450878 5 g 5 g
16422139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16450878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0320A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate; FPL-670) is an antiallergic drug. Cromolyn sodium is a GSK-3β inhibitor with an IC50 of 2.0 μM.
Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cromolyn sodium
CAS 15826-37-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H14Na2O11
Cantidad 5 g
Sinónimo Disodium Cromoglycate FPL-670
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (97.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (48.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(COC1=C2C(C=C(C(O[Na])=O)OC2=CC=C1)=O)COC3=C4C(C=C(C(O[Na])=O)OC4=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 512.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.33
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation