Learn More
(+/-)-Cromakalim, CRT
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-Cromakalim |
| CAS | 94470-67-4 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O3/c1-16(2)15(20)14(18-7-3-4-13(18)19)11-8-10(9-17)5-6-12(11)21-16/h5-6,8,14-15,20H,3-4,7H2,1-2H3/t14-,15+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)Oc2ccc(cc2[C@H]([C@@H]1O)N3CCCC3=O)C#N |
| Nombre IUPAC | (3S,4R)-3-hidroxi-2,2-dimetil-4-(2-oxopirrolidin-1-il)-3,4-dihidrocromeno-6-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1317 |