Learn More
Crolibulin, MedChemExpress
Código de producto. 16485768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485768 10 mg 10 miligramos
16458447 5 mg 5 miligramos
16451927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13603
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Crolibulin (EPC2407) is a tubulin polymerization inhibitor, with potent apoptosis induction and cell growth inhibition. Crolibulin has anti-tumor activity. Crolibulin also has cardiovascular toxicity and neurotoxicity.
Crolibulin (EPC2407) is a tubulin polymerization inhibitor, with potent apoptosis induction and cell growth inhibition. Crolibulin has anti-tumor activity. Crolibulin also has cardiovascular toxicity and neurotoxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crolibulin
CAS 1000852-17-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17BrN4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo EPC2407
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (299.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#CC1=C(N)OC2=C(N)C(N)=CC=C2[C@H]1C3=CC(OC)=C(OC)C(Br)=C3
Peso molecular (g/mol) 417.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.26
Porcentaje de pureza 98.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death