Learn More
Sal disódica de ácido crocónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475876 1 g 1 g
11485876 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22235.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14379-00-1 | C5Na2O5 | 186.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14379-00-1
Fórmula molecular C5Na2O5
Peso molecular (g/mol) 186.03
Número MDL MFCD00191954
Clave InChI OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo croconic acid disodium salt, croconic acid, disodium salt, disodium trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, sodium 3,4,5-trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium salt
PubChem CID 12120285
Nombre IUPAC disodio; 3,4,5-trioxociclopenteno-1,2-diolato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Croconic acid disodium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.03
Porcentaje de pureza 97%