Learn More
Ácido crocónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434837 5 g 5 g
11424837 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21809.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 488-86-8 | C5H2O5 | 142.066 g/mol
Croconic acid is used to prepare 1,3-bis-(2-dimethylamino-5-thienyl)croconine by reacting with dimethyl-thiophen-2-yl-amine. It is also used in organic synthesis and employed as a dye for biological research purposes. Further, it is involved in the preparation of ethers such as dimethyl croconate. In addition to this, it acts as a ligand and form coordination complexes with metals such as barium, copper, silver and lead.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido crocónico se usa para preparar 1,3-bis-(2-dimetilamino-5-tienil)croconina por reacción con la dimetil-tiofen-2-il-amina. También se utiliza en síntesis orgánica y se emplea como colorante para fines de investigación biológica. Además, participa en la preparación de éteres como el croconato de dimetilo. Asimismo, actúa como ligando y forma complejos de coordinación con metales como el bario, el cobre, la plata y el plomo.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-86-8
Fórmula molecular C5H2O5
Peso molecular (g/mol) 142.066
Número MDL MFCD00181389
Clave InChI RBSLJAJQOVYTRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo croconic acid, crocic acid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, unii-6hgy35uxaa, 6hgy35uxaa, 4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-dihydroxy, croconicacid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione #
PubChem CID 546874
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxiciclopent-4-ano-1,2,3-triona
SMILES C1(=C(C(=O)C(=O)C1=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Croconic acid
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.07
Porcentaje de pureza 98%