Learn More
Ácido crocónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10401533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10401533 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10401533 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374931000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Croconic acid
CAS 488-86-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 331.0°C to 334.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H2O5
Número MDL MFCD00181389
Cantidad 100 mg
Sinónimo croconic acid, crocic acid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, unii-6hgy35uxaa, 6hgy35uxaa, 4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-dihydroxy, croconicacid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione #
Información de solubilidad Solubility in water: scarcly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Clave InChI RBSLJAJQOVYTRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=O)C(=O)C1=O)O)O
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxiciclopent-4-ano-1,2,3-triona
Peso molecular (g/mol) 142.07
PubChem CID 546874
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o cristales
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.