Learn More
Crocetin, TRC
Código de producto. 30003693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003693 10 mg 10 miligramos
30005488 100 mg 100 miligramos
30012163 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC79495010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27876-94-4
Fórmula molecular C20 H24 O4
Peso molecular (g/mol) 328.4
Sinónimo 2,4,6,8,10,12,14-Hexadecaheptaenedioic acid, 2,6,11,15-tetramethyl-, (all-E)- (8CI), 8,8'-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid, Crocetin (6CI), (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14-hexadecaheptaenedioic acid, Apocarotenic acid, Crocetin (stable), NSC 407300, Stable crocetin, Transcrocetin, trans-Crocetin, α-Crocetin
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tetrametilhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptanoico
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Crocetin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1675