Learn More
Crocetina, ácido libre, > 90%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11444872 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444872 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11444872 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219354305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70€
    89.25€ / 5 miligramos
    Ahorro 4.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
CAS 27876-94-4
Fórmula molecular C20H24O4
Peso molecular (g/mol) 328.408
Clave InChI PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Sinónimo crocetin, trans-crocetin, 8,8'-diapocarotenedioic acid, natural yellow 6, 8,8'-diapocarotene-8,8'-dioic acid, 8,8'-diapo-psi,psi-carotenedioic acid, ccris 7484, unii-20tc155l9c, 2e,4e,6e,8e,10e,12e,14e-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaenedioic acid, .alpha.-crocetin
PubChem CID 5281232
ChEBI CHEBI:3918
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tetrametilhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptanoico
SMILES CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C(=O)O)C=CC=C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crocetin, free acid
Color Naranja
Intervalo de porcentaje de ensayo >90%
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.4
Forma física Polvo