Learn More
Thermo Scientific Chemicals Escarlata de croceína 7B, > 70 % de contenido de colorante
Código de producto. 15468409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468409 1 g 1 g
15478409 5 g 5 g
15488409 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468409 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66876.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6226-76-2 | C24H18N4Na2O7S2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6226-76-2
Fórmula molecular C24H18N4Na2O7S2
Sinónimo Rojo ácido 71; C.I. 27165
Especificaciones
Color Rojo
Formulario Polvo
Formato Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 584,53
Punto de fusión De 181 a 188°
Número MDL MFCD00056588
Pureza > 70 % de contenido de colorante
Cantidad 1 g
Clave InChI GMWXFMFHCCFVJU-NPYGFOBASA-L
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C=CC(=C1)\N=N\C1=C(C)C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)\N=N\C1=C2C(C=CC=C2S([O-])(=O)=O)=CC=C1O
Nombre IUPAC disodium 7-hydroxy-8-[(1E)-2-{2-methyl-4-[(1E)-2-(2-methyl-4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]phenyl}diazen-1-yl]naphthalene-1-sulfonate
Peso molecular (g/mol) 584.53
Solubilidad Soluble en agua
Tipo de producto Crocein Scarlet 7B