missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CRMP3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16618034
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16618034 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16618034 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5101554

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CRMP3.

Collapsin response mediator proteins (CRMPs), including CRMP-1 (DRP-1), CRMP-2 (DRP-2 or TOAD64), CRMP-3 (DRP-4), CRMP-4 (DRP-3) and CRMP-5 (DRP-5), mediate signal transduction after exposure of neural cells to the axon guidance molecule Semaphorin 3A (SEMA3A)/collapsin. CRMPs are present in the developing cerebral cortex and neocortical neurons and are responsive to SEMA3A. In the adult brain, the expression of CRMPs is dramatically downregulated. However, they remain expressed in structures that retain their capacity for differentiation and plasticity. CRMP-3 is expressed transiently in developing spinal cord and selectively in the postnatal cerebellum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRMP3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica DPYSL4
N.º de referencia del gen O14531, O35098, Q62951
Alias de gen AI173505; Collapsin response mediator protein 3; CRMP3; CRMP-3; dihydropyrimidinase like 4; dihydropyrimidinase-like 4; dihydropyrimidinase-related protein 4; DPY4; Dpys4; DPYSL4; DRP-4; ULIP4; ULIP-4; ULIP4 protein; unc-33-like phosphoprotein 4; UNC33-like phosphoprotein 4
Símbolos de los genes DPYSL4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human DPYSL4(Accession O14531), corresponding to amino acid residues G100-E150.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10570, 25417, 26757
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.