Learn More
CRL-40,941, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[[Bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide |
| CAS | 90212-80-9 |
| Fórmula molecular | C15 H13 F2 N O3 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | CRL-40,941, 2-[[Bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13F2NO3S/c16-12-5-1-10(2-6-12)15(22(21)9-14(19)18-20)11-3-7-13(17)8-4-11/h1-8,15,20H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | ONC(=O)CS(=O)C(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[bis(4-fluorofenil)metilsulfinil]etanohidroxámico |
| Peso molecular (g/mol) | 325.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.0584 |