Learn More
CRL-40,941, TRC
Código de producto. 30353998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30353998 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30353998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7900001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[[Bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide
CAS 90212-80-9
Fórmula molecular C15 H13 F2 N O3 S
Cantidad 1 g
Sinónimo CRL-40,941, 2-[[Bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13F2NO3S/c16-12-5-1-10(2-6-12)15(22(21)9-14(19)18-20)11-3-7-13(17)8-4-11/h1-8,15,20H,9H2,(H,18,19)
SMILES ONC(=O)CS(=O)C(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(4-fluorofenil)metilsulfinil]etanohidroxámico
Peso molecular (g/mol) 325.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.0584