Learn More
Tocris Bioscience™ Crizotinib
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18025362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18025362 10 mg 10 miligramos
18024152 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18025362 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4368/10
Potent c-MET/ALK inhibitor
Potent inhibitor of c-MET and anaplastic lymphoma kinase (ALK) (cell IC50 values are 8.0 and 20 nM respectively). Selective for c-MET and ALK against >120 different kinases. Displays antitumor efficacy in multiple tumor models; inhibits c-MET-dependent proliferation, migration and invasion of human tumor cells in vitro. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877399-52-5
Fórmula molecular C21H22Cl2FN5O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Crizotinib
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.34
Peso molecular 450.34
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.