Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crizotinib
Código de producto. 16594324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16594324 1 g 1 g
16504334 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594324 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 877399-52-5 | C21H22Cl2FN5O | 450.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877399-52-5
Fórmula molecular C21H22Cl2FN5O
Peso molecular (g/mol) 450.34
Número MDL MFCD12407409
Clave InChI KTEIFNKAUNYNJU-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 3-[1-(2,6-dicloro-3-fluorofenil)etoxi]-5-[1-(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]piridin-2-amina
SMILES CC(OC1=C(N)N=CC(=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1)C1=C(Cl)C=CC(F)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crizotinib
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.34