Learn More
Invitrogen™ CRISPR TrueGuide™ on-line tool
Código de producto. 17231812
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
ARNg
Cantidad:
1.5 nmol
3 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
17231812 ARNg 1.5 nmol cada uno
18938531 ARNg 3 nmol -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231812 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A35533
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ARNg sintético TrueGuide Invitrogen TrueGuide están listos para su uso y permiten a los investigadores aprovechar verdaderamente el poder de la edición del genoma.
Invitrogen TrueGuide Synthetic gRNAs are ready-to-use, synthetic gRNAs designed to provide specific and high-efficiency knockout of your target gene.
  • Los ARNg sintéticos TrueGuide maximizan y simplifican el rendimiento de los experimentos de edición del genoma para que los investigadores puedan crear modelos celulares más relevantes y hacer nuevos descubrimientos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ARNg
Contenido y almacenamiento 1 oligo de ARN seco, almacenar a temperatura ambiente
Cantidad 1.5 nmol
Línea de productos TrueGuide