Learn More
Abnova™ CRISPLD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Código de producto. 16125423
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16125423 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16125423 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00083690T02.100uL
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción CRISPLD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_031461
Peso molecular Theoretical M.W. 56.9kDa
Plásmido pCMV-CRISPLD1 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CRISPLD1 antibody (Mfr. No. H00083690-B01P) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.