Learn More
Crisaborole, TRC
Código de producto. 30389228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389228 25 mg
30395965 250 mg
30408158 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94792825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 906673-24-3
Fórmula molecular C14H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 251.05
Sinónimo ,4-((1-Hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborol-5-yl)oxy)benzonitrile, 4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]benzonitrile, 5-(4-Cyanophenoxy)-1,3-dihydro-1-hydroxy-[2,1]-benzoxaborole, 5-(4-Cyanophenoxy)-2,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, AN2728
Nombre IUPAC 4-[(1-hidroxi-3H-2,1-benzoxaborol-5-il)oxi]benzonitrilo
SMILES OB1OCc2cc(Oc3ccc(cc3)C#N)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crisaborole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10BNO3/c16-8-10-1-3-12(4-2-10)19-13-5-6-14-11(7-13)9-18-15(14)17/h1-7,17H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0754