Learn More
Crisaborole, MedChemExpress
Código de producto. 16444328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444328 10 mg 10 miligramos
16425246 100 mg 100 miligramos
16400657 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16444328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10978
MedChemExpress Crisaborole (AN-2728) is a potent inhibitor of PDE4 and cytokine release; inhibit PDE4 with an IC50 of 0.49 μM.
Crisaborole (AN-2728) is a potent inhibitor of PDE4 and cytokine release
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crisaborole
CAS 906673-24-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10BNO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo AN-2728 PF-06930164
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (398.33 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(OC2=CC=C(B(O)OC3)C3=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 251.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.05
Porcentaje de pureza 96.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation