Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca N8 con orificio
Código de producto. 15855421 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15855421 Plata paquete de 100
1 options
Código de producto. 15855421 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702025
En stock
Los tapones de rosca de aluminio N8 tienen un material de septos de caucho rojo/PTFE para análisis rutinarios. Todos los cierres se ensamblan automáticamente bajo estrictas condiciones higiénicas. Son adecuados con muestreadores automáticos Dionex, Perkin
  • Caucho rojo/septos de PTFE
  • Diámetro N8
  • Ideal para aplicaciones de GC y HPLC
Especificaciones
Color (sello) Rojo-naranja/sin color
Descripción Tapón de capsular de aluminio con orificio, septos preinstalados
Color Plata
Material Aluminio
Septo Caucho rojo/PTFE
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de Resistencia de -40 °C a 110 °C/pureza analítica: medio/medio resistente a penetraciones/medio resellable
Estilo de rosca N8
Grosor (métrico) 1,0 mm (septos)
Para utilizar con (equipo) Dionex, PerkinElmer , Thermo Scientific Muestreadores automáticos
Tipo de producto Vial con sello de engarce