Learn More
Phenomenex™ Crimp Caps with Septa, 11 mm, No Slit
Código de producto. 31747594 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Septo:
Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Septo Tamaño de la unidad
31747594 Rubber/PTFE paquete de 1000
31743150 Silicone/PTFE paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31747594 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AH01042
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Silver
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Aluminum
Precortados No
Esterilidad Sterile
Septo Rubber/PTFE
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap