Learn More
Fisherbrand™ Congelador de velocidad controlada CRF-1
Código de producto. 17285146 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
16 x 0,5 ml varillas de alta seguridad CBS
55 viales criogénicos de 1,8 mL (llenado máx. de 0,5 mL)
Placa para 10 varillas de alta seguridad CBS de 0,5 mL y 12 viales criogénicos de 1,8 mL (llenado máx. de 0,5 mL)
Placa para 12 varillas IMV de 0,3 mL y 12 viales criogénicos de 1,8 mL (llenado máx. de 0,5 mL)
Placa plana para varios artículos o recipientes
Intervalo de temperatura:
-100 °C mínimo
-80 °C min
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
17285146 Placa para 12 varillas IMV de 0,3 mL y 12 viales criogénicos de 1,8 mL (llenado máx. de 0,5 mL) -100 °C mínimo cada uno
17245146 16 x 0,5 ml varillas de alta seguridad CBS -100 °C mínimo cada uno
17255146 55 viales criogénicos de 1,8 mL (llenado máx. de 0,5 mL) -80 °C min cada uno
17275146 Placa para 10 varillas de alta seguridad CBS de 0,5 mL y 12 viales criogénicos de 1,8 mL (llenado máx. de 0,5 mL) -100 °C mínimo cada uno
17265146 Placa plana para varios artículos o recipientes -100 °C mínimo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17285146
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este congelador de tasa controlada sin nitrógeno líquido y sin criógeno es ideal para la investigación sobre la crioconservación de una amplia gama de materiales, incluidos embriones, células madre, células de mamíferos, espermatozoides, anticuerpos, secciones de tejido y órganos de roedores.
A diferencia de los equipos de refrigeración de velocidad controlada basados en nitrógeno líquido convencionales, el CRF-1 no presenta ningún riesgo de contaminación y puede utilizarse en salas limpias e instalaciones de barrera. El CRF1 se adapta perfectamente y en silencio a una mesa de trabajo, y su rendimiento en términos de viabilidad celular después de la congelación es comparable o mejor que los congeladores de nitrógeno líquido estándar. Dado que el alcohol no se utiliza, tampoco existe un riesgo potencial de incendio. El CRF-1 se enfriará a -100 C con varillas.
La velocidad de enfriamiento del CRF-1 se controla con precisión, lo que garantiza la exactitud y reproducibilidad en todo el perfil de congelación, especialmente para la fase de nucleación o siembra importante. Esto garantiza una recuperación óptima de las células al descongelar. El funcionamiento es sencillo y se puede llevar a cabo con o sin un PC; los datos se pueden registrar mediante el software del PC y los perfiles de refrigeración se muestran directamente. Hay disponibles diferentes perfiles de refrigeración en un menú desplegable y se pueden escribir perfiles personalizados.
El CRF-1 es muy versátil y se puede utilizar para la investigación de crioconservación de una amplia gama de muestras en crioviales, varillas, bolsas, microplacas y placas de bloque Matrix de 96 pocillos en las siguientes áreas:
  • Investigación de embriones transgénicos
  • Investigación con células madre
  • Muestras clínicas y de investigación, p. ej., linfocitos y líneas de células tisulares en crioviales convencionales
  • Varias células de mamíferos, como cardiomiocitos, tejido adiposo, hígado y músculo
  • Células madre derivadas de la sangre del cordón umbilical
  • Células adherentes y células madre en microplacas
  • Suspensiones celulares en matrices numeradas/con código de barras
  • Integración robótica: el CRF-1 también se ha integrado con éxito en sistemas robóticos
  • Adecuados para aplicaciones en IVF veterinario
Beneficios y características clave:
  • Control preciso y reproducible de las velocidades de enfriamiento y las temperaturas de las muestras
  • Fácil de usar y las muestras pueden estar nucleadas/sembradas in situ
  • Perfiles de refrigeración lineales y no lineales
  • Costes de funcionamiento bajos: estimados en el 1 % de la tasa de congelación controlada por nitrógeno líquido
  • La temperatura permanece a -100 °C al final del ciclo para aplicaciones de varillas hasta que se apaga el congelador
  • Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS): ciclo completo en funcionamiento si falla la alimentación (suministrada como accesorio opcional)
  • Marcado CE (uso en laboratorio)
  • Mantenimiento y calibración disponibles
Especificaciones:
  • Varias placas fijas disponibles (varillas estándar, varillas de alta seguridad, crioviales, bolsas de criocitos y microplacas)
  • El congelador puede funcionar como una unidad preprogramada independiente o conectarse a un PC de control (ordenador con puerto serie y software de control y Windows)
  • Software que permite la configuración de perfiles existentes, la creación de nuevos perfiles de clientes, el registro de datos y la creación de informes (todos los datos se registran en un formulario cifrado y legible por Excel)
  • Perfiles de refrigeración estándar preestablecidos disponibles
  • Alimentación eléctrica de reserva: UPS de 750 VA con capacidad para congelador durante un ciclo de 3 horas en caso de fallo eléctrico
  • Sin trampas de suciedad; se pueden limpiar con toallitas estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Congelador criogénico
Intervalo de temperatura -100 °C mínimo
Material de la cámara Aluminio
Certificaciones/conformidad RoHS, CE, UKCA, RoHs, CE, UKCA
Modelo Sobremesa
Color Gris
Garantía 3 años
Descongelación Automático
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 264 x 367 x 445 mm
Capacidad de programación del PC CRF-1 User Software
Amperaje 2,5 A
Tipo de tapón EU, UK, US
Requisitos eléctricos 100/240 V (Mains Supply), 24 V DC (Unit Supply)
Frecuencia 50/60 Hz
Vataje 150 W
compresor CFC-free
Peso (imperial) 21.6 lb.
Peso (métrico) 9.8 kg
Admite Placa para 12 varillas IMV de 0,3 mL y 12 viales criogénicos de 1,8 mL (llenado máx. de 0,5 mL)