Learn More
Thermo Scientific Chemicals Perclorato de violeta de cresilo 98 %
Código de producto. 10539472 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
10539472 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10539472 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 405775000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresyl violet perchlorate
Punto de fusión 331.0°C to 333.0°C
Nombre de nota 98%
CAS 41830-80-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C16H12ClN3O5
Fluorescencia máx. 615nm (in methanol)
Número MDL MFCD00012671
Sinónimo Oxazine 9 perchlorate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI HLHUTAPXZITNPJ-UHFFFAOYSA-N
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=N)C=C3C2=NC4=C(O3)C=C(C=C4)N.OCl(=O)(=O)=O
Nombre IUPAC 5-iminobenzo[a]fenoxazina-9-amina; ácido perclórico
Peso molecular (g/mol) 361.738
PubChem CID 621529
Lambda máx 593nm (in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.73
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Coeficiente de absorción molar 68000L/(mole.cm) (lambda max.)
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for use as a laser dye) passes
UV_Vis 98.5% min. (on dry substance)
Color Verde
Cantidad 500 mg
Forma física Polvo