Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de violeta de cresilo, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10389033 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10389033 25 g 25 g
10501481 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10389033 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229630250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10510-54-0
Fórmula molecular C18H15N3O3
Peso molecular (g/mol) 321.34
Número MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Clave InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
Nombre IUPAC ácido acético; 5-iminobenzo[a]fenoxazina-9-amina
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresyl violet acetate
Punto de fusión 140.0°C to 143.0°C
Contenido de tinte 65% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 20% max. (50°C) (0.05mm Hg)
Envase Frasco de vidrio
Color De negro a verde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino fino
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.34
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cresyl Violet acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.