Learn More
Acetato de violeta de cresilo, puro, certificado
Código de producto. 11916941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11916941 50 g Frasco de vidrio 50 g
10137180 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10045203 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11916941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405760500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10510-54-0
Fórmula molecular C18H15N3O3
Peso molecular (g/mol) 321.34
Número MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Clave InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresyl Violet acetate
Punto de fusión 140.0°C to 143.0°C
Índice de absorción 0.94 to 1.2
Contenido de tinte 65% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 596 to 599nm
Envase Frasco de vidrio
Color De negro a verde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Cantidad 50 g
Forma física Polvo cristalino fino
Nombre IUPAC ácido acético; 5-iminobenzo[a]fenoxazina-9-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.34
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cresyl Violet acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,7-Diaminobenzo[b]phenoxazinylium acetate