Learn More
Acetato de violeta de cresilo, puro, certificado
Código de producto. 10137180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10137180 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10045203 10 g Frasco de vidrio 10 g
11916941 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10137180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405760025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10510-54-0
Fórmula molecular C18H15N3O3
Peso molecular (g/mol) 321.34
Número MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Clave InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresyl Violet acetate
Punto de fusión 140.0°C to 143.0°C
Índice de absorción 0.94 to 1.2
Contenido de tinte 65% min.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC ácido acético; 5-iminobenzo[a]fenoxazina-9-amina
Lambda máx 596 to 599nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.34
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color De negro a verde
Cantidad 2.5 g
Forma física Polvo cristalino fino