Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cresyl Violet acetate |
| Punto de fusión | 140.0°C to 143.0°C |
| Índice de absorción | 0.94 to 1.2 |
| Contenido de tinte | 65% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 596 to 599nm |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Color | De negro a verde |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton |
| Cantidad | 10 g |
| Mostrar más |