Learn More
Violeta de cresilo acetato, 69 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11422112 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422112 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11422112 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215072701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70€
    27.30€ / 1 g
    Ahorro 1.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Se suministra en un polvo muy oscuro, casi negro, con un contenido de tinte del 98% para aplicaciones de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresyl violet acetate
CAS 10510-54-0
Intervalo de porcentaje de ensayo 69%
Fórmula molecular C18H15N3O3
Número MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Sinónimo Cresyl Fast Violet, 9-amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
Color Verde
Cantidad 1 g
Clave InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Forma física Polvo
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Nombre IUPAC 8,12-diamino-10λ⁴-oxa-5-azatetraben-10-acetato de ilio
Peso molecular (g/mol) 321.34
PubChem CID 44134641
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.3
Grado Tinte Biológico Certificado