Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de cresilo violeta
Código de producto. 15436319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436319 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15436319 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64318.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.82€
    117.65€ / 10 g
    Ahorro 26.17€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Tinción para células y tejido nervioso
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de cresilo violeta se utiliza como tinción para células nerviosas y la sección de tejido de la médula espinal, parafina cerebral, células y gránulos. También es útil para medir la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa cuando su acetilación se acopla con ace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresyl Violet acetate
Punto de fusión 140°C to 143°C
CAS 10510-54-0
Fórmula molecular C18H15N3O3
Número MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Sinónimo 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt; Cresyl echt violet
Color De negro a verde
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Cantidad 10 g
Clave InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Forma física Polvo
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Nombre IUPAC ácido acético; 5-iminobenzo[a]fenoxazina-9-amina
Peso molecular (g/mol) 321.34
PubChem CID 44134641
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.33
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cresyl Violet acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cresyl Violet acetate