Learn More
MedChemExpress Acetato de cresilo violeta
Código de producto. 16444716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444716 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16444716 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY101888
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Cresyl Violet acetate is a red fluorescent stain, which can be used to stain neurons.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 1 mg/mL (3.11 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic)
Peso molecular 321.33 g/mol
CAS 10510-54-0