Learn More
Cresil Difenil-fosfato (mezcla de análogos sustituidos por metilo), TRC
Código de producto. 30365775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365775 5 mL 5 ml
30357777 10 mL 10 ml
30366827 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7830155ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26444-49-5
Fórmula molecular C19 H17 O4 P
Peso molecular (g/mol) 340.31
Sinónimo Phenyl tolyl phosphate ((PhO)2(C7H7)PO) (7CI), Phenyl tolyl phosphate ((PhO)2(C7H7O)PO) (6CI), Phosphoric acid, diphenyl tolyl ester (8CI), CDP, Cresol diphenyl phosphate, Cresyl DPP, Cresyl diphenyl phosphate, Diphenyl cresol phosphate, Diphenyl cresyl phosphate, Diphenyl tolyl phosphate, Disflamoll DPK, Durad CDP, Kronitex CDP, Methylphenyl diphenyl phosphate, Monocresyl diphenyl phosphate, Phosflex 112, Phosflex CDP, Phosphoric acid, cresyl diphenyl ester, Tolyl diphenyl phosphate
Nombre IUPAC (3-metilfenilo) fosfato de difenilo
SMILES [*]C.[*]c1c([*])c([*])c(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c([*])c1[*].[*H].[*H].[*H].[*H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresyl Diphenyl Phosphate
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17O4P/c1-16-9-8-14-19(15-16)23-24(20,21-17-10-4-2-5-11-17)22-18-12-6-3-7-13-18/h2-15H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0864