Learn More
Skytec Guantes Crest Grip
Descripción
- GeniumTM es un revestimiento ecológico con 1/3 de los ingredientes por peso que provienen de fuentes sostenibles y que requiere un 30% menos de energía para su producción.
- Efecto arrugado en una espuma de nitrilo que proporciona un agarre excepcional en todas las condiciones.
- Estiramiento con recuperación aproximadamente 2-3 veces mayor que el nailon.
- Resistencia superior a la abrasión hasta 18.000 ciclos
- Sin desprendimiento de partículas
- Delineador súper suave
- Diseñado anatómicamente con absorción de humedad para brindar gran comodidad.
- Sanitized™ El acabado antimicrobiano proporciona una frescura adicional.
- Protección contra el calor ligero hasta 100 °C durante un corto período de tiempo
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad | CE CAT II |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN388, EN420, EN 407 |
| Chlorinated | No |
| Área revestida | Palm |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Rojo, Negro |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Hand | Específico |
| Mostrar más |