Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica rojo cresol
Código de producto. 11329719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329719 25 g 25 g
11339719 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329719 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21361.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Intervalo de transición (ácido): pH 0,2 (rojo) a pH 1,8 (amarillo); (alcalino) pH 7,2 (amarillo) a pH 8,8 (rojo)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica rojo cresol actúa como un componente de los sistemas de reactivos de reacción en cadena de la polimerasa. Es útil como indicador de pH con cambios de color con pH 0,2 - pH 1,8 y pH 7,1 - 8,8. Además, desempeña un papel importante en las reacciones de biología molecular en lugar de otros colorantes de carga.
Solubilidad
Soluble en agua, alcoholes diluidos, ácidos, alcalinos y etanol.
Notas
Intervalo de transición (ácido): de pH 0,2 (rojo) a pH 1,8 (amarillo); (alcalino) de pH 7,2 (amarillo) a pH 8,8 (rojo). Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-29-0
Número MDL MFCD00001618
Sinónimo o-Cresolsulfonephthalein sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresol Red sodium salt
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Fórmula molecular C21H17NaO5S
Información de solubilidad Soluble in water,dilute alcohols,acids,alkalies and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.42
Cantidad 25 g