Especificaciones
| Punto de fusión | 290°C |
| CAS | 1733-12-6 |
| Fórmula molecular | C21H18O5S |
| Número MDL | 5878 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.42g/mol |
| Envase | Tarro de cristal |
| Color | Verde |
| Cantidad | 5 g |
| Forma física | Polvo |