Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de cresol, grado indicador, puro
Código de producto. 10467740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467740 5 g Frasco de vidrio 5 g
10103350 25 g Frasco de vidrio 25 g
10704294 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10467740 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151380050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1733-12-6
Fórmula molecular C21H18O5S
Peso molecular (g/mol) 382.43
Número MDL MFCD00005878
Clave InChI OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-3-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-2-metilfenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresol Red
Punto de fusión 290.0°C
Beilstein 19, 91
Índice Merck 15, 2568
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.42
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Intervalo de transición visual from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Color Marrón-rojo o verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo