Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cresol Red |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 343399 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.43g/mol |
| Pérdida por secado | 0 to 5% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Densidad | 0.998g/cm3 |
| Color | Marrón/Rojo |
| pH | 7.2 to 8.8 (yellow to red) |
| Cantidad | 25 g |
| Mostrar más |