Learn More
Morado de cresol, puro, solución al 0,04%, indicador de pH, Fisher Chemical
Código de producto. 10418980 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
10418980 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10418980 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7450L/05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
100 ml, Frasco de vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 2309-07-1
Fórmula molecular C11H12O4
Número MDL 5871
Clave InChI AUJXJFHANFIVKH-GQCTYLIASA-N
Peso molecular (g/mol) 208.21
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido