missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cresol (isómeros mixtos), SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS: | Concentración |
---|---|---|
Creosol | 1319-77-3 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Creosol |
CAS | 1319-77-3, 67-56-1 |
Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
Cantidad | 1 mL |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
Solvent or Matrix | Methanol-P&T |
Seguridad y manipulación



Nombre del producto
- cresol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Cresol (isómeros mixtos), SPEX CertiPrep™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido