Learn More
Crenolanib Trifluoroacético Ácido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Crenolanib Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 1797008-57-1 |
| Fórmula molecular | C28H30F3N5O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[5-[(3-Methyl-3-oxetanyl)methoxy]-1H-benzimidazol-1-yl]-8-quinolinyl]-4-piperidinamine Trifluoroacetic Acid Salt, ARO 002 Trifluoroacetic Acid Salt, CP 868596 Trifluoroacetic Acid Salt, [1-[2-[5-(3-Methyloxetan-3-ylmethoxy)benzimidazol-1-yl]quinolin-8-yl]piperidin-4-yl]amine Trifluoroacetic Acid Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H29N5O2.C2HF3O2/c1-26(14-32-15-26)16-33-20-6-7-22-21(13-20)28-17-31(22)24-8-5-18-3-2-4-23(25(18)29-24)30-11-9-19(27)10-12-30;3-2(4,5)1(6)7/h2-8,13,17,19H,9-12,14-16,27H2,1H3;(H,6,7) |
| SMILES | CC1(COc2ccc3c(c2)ncn3c4ccc5cccc(N6CCC(N)CC6)c5n4)COC1.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[5-[(3-metiloxetano-3-il)metoxi]benzimidazol-1-il]quinolina-8-il]piperidina-4-amina; Ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 557.56 |