Learn More
Crenolanib, MedChemExpress
Código de producto. 16481727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481727 50 mg 50 miligramos
16418267 5 mg 5 miligramos
16405568 10 mg 10 miligramos
16466116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13223
MedChemExpress Crenolanib is a potent and selective inhibitor of wild-type and mutant isoforms of the class III receptor tyrosine kinases FLT3 and PDGFRα/β with Kds of 0.74 nM and 2.1 nM/3.2 nM, respectively.
Crenolanib is a potent and selective inhibitor of wild-type and mutant isoforms of the class III receptor tyrosine kinases FLT3 and PDGFRα/β with Kds of 0.74 nM and 2.1 nM/3.2 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crenolanib
CAS 670220-88-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29N5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo CP-868596
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (56.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1CCN(C2=CC=CC3=C2N=C(N4C5=CC=C(C=C5N=C4)OCC6(COC6)C)C=C3)CC1
Peso molecular (g/mol) 443.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.54
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease