Learn More
Crenigacestat, MedChemExpress
Código de producto. 16443306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443306 25 mg 25 miligramos
16441397 50 mg 50 miligramos
16437897 5 mg 5 miligramos
16430166 2 mg 2 miligramos
16425876 100 mg 100 miligramos
16405178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16443306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12449
MedChemExpress Crenigacestat (LY3039478) is an orally active Notch and γ-secretase inhibitor, with an IC50 of 1 nM in most of the tumor cell lines tested.
Crenigacestat (LY3039478) is an orally active Notch and γ-secretase inhibitor, with an IC50 of 1 nM in most of the tumor cell lines tested.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crenigacestat
CAS 1421438-81-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23F3N4O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo LY3039478
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (73.21 mM)
SMILES O=C(N[C@@H](C)C(N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CN=C3N(CCO)C1=O)=O)CCC(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 464.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death